Learn More
Ácido 1-ciclopropil-4-oxo-7-(piperazin-1-il)-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico (compuesto desfluoro), Mikromol™
Código de producto. 30457636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457636 4 x 25 mg 100 miligramos
17914016 25 mg 25 miligramos
17932786 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457636 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0018.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 1-ciclopropil-4-oxo-7-(piperazin-1-il)-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico (compuesto desfluoro), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desfluoro Ciprofloxacin
CAS 93107-11-0
Nombres de analitos o componentes Desfluoro Ciprofloxacin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H19 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Cyclopropyl-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Ciprofloxacin Hydrochloride Imp. B (EP), Desfluoro Ciprofloxacin
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O3/c21-16-13-4-3-12(19-7-5-18-6-8-19)9-15(13)20(11-1-2-11)10-14(16)17(22)23/h3-4,9-11,18H,1-2,5-8H2,(H,22,23)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(ccc3C1=O)N4CCNCC4
Nombre IUPAC ácido 1-ciclopropil-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 313.36
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.357 g/mol