Learn More
Ácido 1-ciclopropil-4-oxo-7-(piperazin-1-il)-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico (compuesto desfluoro), Mikromol™
Descripción
Ácido 1-ciclopropil-4-oxo-7-(piperazin-1-il)-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico (compuesto desfluoro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desfluoro Ciprofloxacin |
| CAS | 93107-11-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Desfluoro Ciprofloxacin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H19 N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Cyclopropyl-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Ciprofloxacin Hydrochloride Imp. B (EP), Desfluoro Ciprofloxacin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N3O3/c21-16-13-4-3-12(19-7-5-18-6-8-19)9-15(13)20(11-1-2-11)10-14(16)17(22)23/h3-4,9-11,18H,1-2,5-8H2,(H,22,23) |
| SMILES | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(ccc3C1=O)N4CCNCC4 |
| Nombre IUPAC | ácido 1-ciclopropil-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico |
| Mostrar más |