Learn More
1-ciclopropil-3-fenilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropyl-3-phenylpiperazine |
| CAS | 1248907-49-4 |
| Fórmula molecular | C13H18N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2/c1-2-4-11(5-3-1)13-10-15(9-8-14-13)12-6-7-12/h1-5,12-14H,6-10H2 |
| SMILES | C1CN(CC(N1)c2ccccc2)C3CC3 |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-3-fenilpiperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 202.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.147 |