Learn More
1-ciclopropil-2-(trifenilfosforanilideno)-etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropyl-2-(triphenylphosphoranylidene)-ethanone |
| CAS | 7691-76-1 |
| Fórmula molecular | C23H21OP |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Cyclopropyl (Triphenylphosphoranylidene)methyl Ketone, [(Cyclopropylcarbonyl)methylene]triphenyl-phosphorane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H21OP/c24-23(19-16-17-19)18-25(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22/h1-15,18-19H,16-17H2 |
| SMILES | O=C(C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C4CC4 |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-2-(trifenil-λ ^{5}-fosfanilideno)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 344.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.133 |