Learn More
1-ciclopropil-2-(2-fluorofenil)-2-hidroxi-etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)-2-hydroxy-ethanone |
| CAS | 1100905-45-0 |
| Fórmula molecular | C11 H11 F O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Prasugrel alpha-Hydroxy Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11FO2/c12-9-4-2-1-3-8(9)11(14)10(13)7-5-6-7/h1-4,7,11,14H,5-6H2 |
| SMILES | OC(C(=O)C1CC1)c2ccccc2F |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-2-(2-fluorofenil)-2-hidroxietanona |
| Peso molecular (g/mol) | 194.202 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.074 |