Learn More
Éster etílico del ácido 1-ciclopropil-1,4-dihidro-7-fluoro-6-metoxi-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropyl-1,4-dihydro-7-fluoro-6-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1391052-97-3 |
| Fórmula molecular | C16H16FNO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16FNO4/c1-3-22-16(20)11-8-18(9-4-5-9)13-7-12(17)14(21-2)6-10(13)15(11)19/h6-9H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(F)c(OC)cc3C1=O |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-7-fluoro-6-metoxi-4-oxoquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 305.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.1063 |