Learn More
1-ciclopropil-1,3-butanodiona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropyl-1,3-butanedione |
| CAS | 21573-10-4 |
| Fórmula molecular | C7H10O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-Cyclopropyl-1,3-butanedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O2/c1-5(8)4-7(9)6-2-3-6/h6H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | O=C(C1CC1)CC(C)=O |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropilbutano-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 126.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0681 |