Learn More
Ácido micofenólico de 1-ciclopropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropane Mycophenolic Acid |
| CAS | 125198-40-5 |
| Fórmula molecular | C18H22O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-(2-((4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)methyl)-1-methylcyclopropyl)propanoic Acid, 2-[(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)methyl]-1-methyl-cyclopropanepropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O6/c1-9-12-8-24-17(22)14(12)15(21)11(16(9)23-3)6-10-7-18(10,2)5-4-13(19)20/h10,21H,4-8H2,1-3H3,(H,19,20) |
| SMILES | COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1CC3CC3(C)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[2-[(4-hidroxi-6-metoxi-7-metil-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-il)metil]-1-metilciclopropil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 334.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.1416 |