Learn More
1-Ciclopentilpiperazina, TRC
Código de producto. 30365632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365632 1 g -
30355421 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9890201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21043-40-3
Fórmula molecular C9H18N2
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo 1-Cyclopentylpiperazine, 4-Cyclopentylpiperazine, N-Cyclopentylpiperazine
Nombre IUPAC 1-ciclopentilpiperazina
SMILES C1CCC(C1)N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopentylpiperazine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18N2/c1-2-4-9(3-1)11-7-5-10-6-8-11/h9-10H,1-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.147