Learn More
1-Ciclopentiletanol, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11994641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
11994641 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 11994641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441540020
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopentylethanol
CAS 52829-98-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9190g/mL
Punto de ebullición 169°C to 170°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H14O
Índice de refracción 1.458
Número MDL MFCD00013743
Cantidad 2 g
Gravedad específica 0.919
Sinónimo 1-cyclopentylethan-1-ol, cyclopentanemethanol, .alpha.-methyl, alpha-methylcyclopentanemethanol, cyclopentyl ethanol, 1-hydroxyethylcyclopentane, 1-cyclopentylethanol, cyclopentanemethanol, alpha-methyl
Clave InChI WPCMSUSLCWXTKB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)C1CCCC1
Nombre IUPAC 1-ciclopentiletanol
Peso molecular (g/mol) 114.19
PubChem CID 95434
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido