Learn More
1-Ciclopentiletanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392156 10 g 10 g
11382156 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03446.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52829-98-8 | C7H14O | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52829-98-8
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00013743
Clave InChI WPCMSUSLCWXTKB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-cyclopentylethan-1-ol, cyclopentanemethanol, .alpha.-methyl, alpha-methylcyclopentanemethanol, cyclopentyl ethanol, 1-hydroxyethylcyclopentane, 1-cyclopentylethanol, cyclopentanemethanol, alpha-methyl
PubChem CID 95434
Nombre IUPAC 1-ciclopentiletanol
SMILES CC(O)C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopentylethanol
Densidad 0.911
Punto de ebullición 68°C (8 mmHg)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 10 g
Beilstein 2069851
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 97%