Learn More
1-Ciclopentilo-4-nitrosopiperazina, TRC
Código de producto. 18070620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18070620 1 g 1 g
18072120 100 mg 100 miligramos
17909839 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18070620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2137951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61379-66-6
Fórmula molecular C9 H17 N3 O
Peso molecular (g/mol) 183.25
Sinónimo Piperazine, 1-cyclopentyl-4-nitroso- (9CI, ACI), 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine (ACI)
Nombre IUPAC 1-ciclopentilo-4-nitroso-piperazina
SMILES O=NN1CCN(CC1)C2CCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17N3O/c13-10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.1372
Porcentaje de pureza >95%