Learn More
1-Ciclopentilo-4-nitrosopiperazina-D9 (1mg/mL en Metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine-d9 |
| Disolvente o matriz | Metanol |
| Fórmula molecular | C9 D9 H8 N3 O |
| Cantidad | 1 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17N3O/c13-10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,9D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(N2CCN(CC2)N=O)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-nitroso-4-(1,2,2,3,3,4,4,5,5-no adeuteriociclopentilo)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 192.306 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.194 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine-d9 1 mg/mL |