Learn More
1-Ciclopentilo-4-nitrosopiperazina (100 mg/L en metanol), TRC
Código de producto. 30007201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
30007201 10 x 1 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30007201 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT999810X1ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine
CAS 61379-66-6
Fórmula molecular C9 H17 N3 O
Cantidad 10 x 1 mL
Sinónimo Piperazine, 1-cyclopentyl-4-nitroso- (9CI, ACI), 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17N3O/c13-10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8H2
SMILES O=NN1CCN(CC1)C2CCCC2
Nombre IUPAC 1-ciclopentilo-4-nitroso-piperazina
Peso molecular (g/mol) 183.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.1372
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine 100 mg/L