Learn More
Ácido 1-ciclopentenocarboxílico, TRC
Código de producto. 30357118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30357118 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30357118 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98999025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopentenecarboxylic Acid
CAS 1560-11-8
Fórmula molecular C6H8O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo Isoaleprolic Acid, NSC 44968
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h3H,1-2,4H2,(H,7,8)
SMILES OC(=O)C1=CCCC1
Nombre IUPAC ácido ciclopenteno-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 112.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0524