Learn More
1-Ciclopentenocarbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475560 5 g 5 g
11465560 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475560 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25836.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3047-38-9 | C6H7N | 93.129 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3047-38-9
Fórmula molecular C6H7N
Peso molecular (g/mol) 93.129
Número MDL MFCD00043765
Clave InChI XBVZRFXCDCYXAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyanocyclopentene, cyclopent-1-enecarbonitrile, 1-cyclopentenecarbonitrile, 1-cyclopentene-1-carbonitrile, cyclopent-1-ene-1-carbonitrile, 1-cyanocyclopenten, acmc-20aovl, 1-cyclopentenyl cyanide, 1-cyano-1-cyclopentene
PubChem CID 137808
Nombre IUPAC ciclopenteno-1-carbonitrilo
SMILES C1CC=C(C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopentenecarbonitrile
Densidad 0.944
Punto de ebullición 72°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.4715
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.14
Porcentaje de pureza 97%