Learn More
Ácido 1-ciclopenteno-1-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410823 5 g 5 g
11400823 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410823 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13271.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1560-11-8 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1560-11-8
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.128
Número MDL MFCD00001396
Clave InChI PYRZPBDTPRQYKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyclopentenecarboxylic acid, isoaleprolic acid, 1-cyclopentene-1-carboxylic acid, cyclopent-1-ene-1-carboxylic acid, cyclopent-1-enecarboxylic acid, cyclopentenoic acid, 1-cyclopentenylcarboxylic acid, cyclopentenecarboxylic acid, acmc-1bxxw, cyclopentaencarboxylic acid
PubChem CID 95964
Nombre IUPAC ácido ciclopenteno-1-carboxílico
SMILES C1CC=C(C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Punto de fusión 117°C to 121°C
Punto de ebullición 210°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1446347
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 98%