Learn More
Ácido 1-ciclopenteno-1-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10401284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10401284 5 g Frasco de vidrio 5 g
10396344 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10401284 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396830050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1560-11-8 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1560-11-8
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.13
Número MDL MFCD00001396
Clave InChI PYRZPBDTPRQYKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyclopentenecarboxylic acid, isoaleprolic acid, 1-cyclopentene-1-carboxylic acid, cyclopent-1-ene-1-carboxylic acid, cyclopent-1-enecarboxylic acid, cyclopentenoic acid, 1-cyclopentenylcarboxylic acid, cyclopentenecarboxylic acid, acmc-1bxxw, cyclopentaencarboxylic acid
PubChem CID 95964
Nombre IUPAC ácido ciclopenteno-1-carboxílico
SMILES C1CC=C(C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121.0°C to 124.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H7COOH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.