Learn More
1-ciclohexilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclohexylpiperazine |
| CAS | 17766-28-8 |
| Fórmula molecular | C5 H7 N O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-Cyclohexylpiperazine, 4-Cyclohexylpiperazine, N-Cyclohexylpiperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO2/c1-8-4-2-5(7)6-3-4/h2H,3H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | COC1=CC(=O)NC1 |
| Nombre IUPAC | 3-metoxi-1,2-dihidropirrol-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 113.115 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.048 |