Learn More
1-Ciclohexilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10326830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10326830 5 g Frasco de vidrio 5 g
10274990 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10326830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 134300050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 17766-28-8 | C10H20N2 | 168.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17766-28-8
Fórmula molecular C10H20N2
Peso molecular (g/mol) 168.28
Número MDL MFCD00044809
Clave InChI XPDSXKIDJNKIQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-cyclohexylpiperazine, 1-cyclohexyl-piperazine, cyclohexylpiperazine, piperazine, 1-cyclohexyl, 1-cyclohexylpiperazin, n-cyclohexyl piperazine, 1-cyclohexyl piperazine, piperazine,1-cyclohexyl, 4-1-cyclohexyl piperazine, acmc-1c47v
PubChem CID 87298
Nombre IUPAC 1-ciclohexilpiperazina
SMILES C1CCC(CC1)N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexylpiperazine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 28.0°C to 32.0°C
Color Marrón amarillento
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6011
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de fusión baja
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Cyclohexylpiperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.