Learn More
1-Ciclohexilnaftaleno, TRC
Código de producto. 30349756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349756 10 g 10 g
30366897 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30349756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98805510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3042-69-1
Fórmula molecular C16H18
Peso molecular (g/mol) 210.31
Sinónimo 1-Cyclohexyl-naphthalene, NSC 131573
Nombre IUPAC 1-ciclohexilnaftaleno
SMILES C1CCC(CC1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexylnaphthalene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18/c1-2-7-13(8-3-1)16-12-6-10-14-9-4-5-11-15(14)16/h4-6,9-13H,1-3,7-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.1409