Learn More
1-ciclohexiletanona, TRC
Código de producto. 30363409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30363409 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30363409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9921055G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexylethanone
CAS 823-76-7
Fórmula molecular C8H14O
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Acetylcyclohexane, 1-Cyclohexylacetaldehyde, 1-Cyclohexylethan-1-one, Hexahydroacetophenone, Acetylcyclohexane, Cyclohexyl Methyl Ketone, Cyclohexylethanone, Methyl Cyclohexyl Ketone, NSC 16249
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3
SMILES O=C(C)C1CCCCC1
Nombre IUPAC 1-Ciclohexilotanona
Peso molecular (g/mol) 126.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.1045