Learn More
1-Ciclohexiletanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454267 25 g 25 g
11444267 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20363.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1193-81-3 | C8H16O | 128.215 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-81-3
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.215
Número MDL MFCD00001475
Clave InChI JMSUNAQVHOHLMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylcyclohexylcarbinol, 1-cyclohexyl-1-ethanol, cyclohexylmethylcarbinol, 1-cyclohexylethan-1-ol, ethanol, 1-cyclohexyl, methanol, cyclohexylmethyl, cyclohexanemethanol, .alpha.-methyl, +--1-cyclohexylethanol, 1-cyclohexyl-ethanol, acmc-20aovg
PubChem CID 137829
Nombre IUPAC 1-Ciclohexiletanol
SMILES CC(C1CCCCC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexylethanol
Densidad 0.92
Punto de ebullición 188°C to 190°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.465
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 98%