Learn More
Ácido 1-ciclohexil-4-oxo-1,4-dihidroquinolina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10723263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10723263 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10181222 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10723263 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RJC01923EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 135906-00-2
Fórmula molecular C16H17NO3
Peso molecular (g/mol) 271.316
Número MDL MFCD00277770
Clave InChI DTLUKEHVTWNAGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyclohexyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 1-cyclohexyl-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, maybridge1_006860, acmc-1c0s9, 1-cyclohexyl-4-oxidanylidene-quinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 2729105
Nombre IUPAC ácido 1-ciclohexil-4-oxoquinolina-3-carboxílico
SMILES C1CCC(CC1)N2C=C(C(=O)C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexyl-4-oxo-1, 4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.31
Porcentaje de pureza 97%