Learn More
1-ciclohexil-3-(p-sulfamoilfenetil)urea, TRC
Código de producto. 30357194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30357194 1 g
1 options
Código de producto. 30357194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9882101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
CAS 10080-05-4
Fórmula molecular C15 H23 N3 O3 S
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-[2-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]ethyl]-, Urea, 1-cyclohexyl-3-(p-sulfamoylphenethyl)- (7CI,8CI), 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulfonamide, 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, 1-Cyclohexyl-3-(p-sulfamoylphenethyl)urea
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23N3O3S/c16-22(20,21)14-8-6-12(7-9-14)10-11-17-15(19)18-13-4-2-1-3-5-13/h6-9,13H,1-5,10-11H2,(H2,16,20,21)(H2,17,18,19)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)NC2CCCCC2)cc1
Nombre IUPAC 1-ciclohexil-3-[2-(4-sulfamoilfenil)etil]urea
Peso molecular (g/mol) 325.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.146