Learn More
1-Ciclohexil-3-metil-1,3,5-triazinano-2,4,6-trion, TRC
Código de producto. 30180226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180226 50 mg 50 miligramos
30179844 100 mg 100 miligramos
30179761 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180226 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC57235550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30243-77-7
Fórmula molecular C10 H15 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 225.24
Sinónimo s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1-cyclohexyl-3-methyl- (8CI), 1-Cyclohexyl-3-methyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Nombre IUPAC 1-ciclohexil-3-metil-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona
SMILES CN1C(=O)NC(=O)N(C2CCCCC2)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexyl-3-methyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3O3/c1-12-8(14)11-9(15)13(10(12)16)7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3,(H,11,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1113