Learn More
1-ciclohexil-3-(4-hidroxifenil)urea, TRC
Código de producto. 30354312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30354312 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30354312 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9880255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexyl-3-(4-hydroxyphenyl)urea
CAS 38652-23-2
Fórmula molecular C13H18N2O2
Cantidad 5 g
Sinónimo N-Cyclohexyl-N'-(4-hydroxyphenyl)urea, N-Cyclohexyl-N'-(p-hydroxyphenyl)urea
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O2/c16-12-8-6-11(7-9-12)15-13(17)14-10-4-2-1-3-5-10/h6-10,16H,1-5H2,(H2,14,15,17)
SMILES Oc1ccc(NC(=O)NC2CCCCC2)cc1
Nombre IUPAC 1-ciclohexil-3-(4-hidroxifenil)urea
Peso molecular (g/mol) 234.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.1368