Learn More
1-ciclohexil-3-[[4-[2-[[(6-metilpirazin-2-il)carbonil]amino]etil]fenil]sulfonil]urea, Mikromol™
Descripción
1-ciclohexil-3-[[4-[2-[[(6-metilpirazin-2-il)carbonil]amino]etil]fenil]sulfonil]urea
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclohexyl-3-[(4-[2-[((6-methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]urea |
| CAS | 66375-96-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Cyclohexyl-3-[(4-[2-[((6-methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]urea |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H27 N5 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Glipizide Imp. E (EP), Glipizide USP Related Compound C, Glipizide USP RC C, 1-Cyclohexyl-3-[[4-[2-[[(6-methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]urea, Glipizide Related Compound C, Glipizide Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27N5O4S/c1-15-13-22-14-19(24-15)20(27)23-12-11-16-7-9-18(10-8-16)31(29,30)26-21(28)25-17-5-3-2-4-6-17/h7-10,13-14,17H,2-6,11-12H2,1H3,(H,23,27)(H2,25,26,28) |
| SMILES | Cc1cncc(n1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3 |
| Nombre IUPAC | N-[2-[4-(ciclohexilcarbamoilsulfamoil)fenil]etil]-6-metilpirazina-2-carboxamida |
| Mostrar más |