Learn More
1-ciclohexil-3-[[4-[2-[[(6-metilpirazin-2-il)carbonil]amino]etil]fenil]sulfonil]urea, Mikromol™
Código de producto. 30049645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049645 25 mg 25 miligramos
30052532 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049645 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0942.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-ciclohexil-3-[[4-[2-[[(6-metilpirazin-2-il)carbonil]amino]etil]fenil]sulfonil]urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexyl-3-[(4-[2-[((6-methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]urea
CAS 66375-96-0
Nombres de analitos o componentes 1-Cyclohexyl-3-[(4-[2-[((6-methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]urea
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H27 N5 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Glipizide Imp. E (EP), Glipizide USP Related Compound C, Glipizide USP RC C, 1-Cyclohexyl-3-[[4-[2-[[(6-methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]urea, Glipizide Related Compound C, Glipizide Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27N5O4S/c1-15-13-22-14-19(24-15)20(27)23-12-11-16-7-9-18(10-8-16)31(29,30)26-21(28)25-17-5-3-2-4-6-17/h7-10,13-14,17H,2-6,11-12H2,1H3,(H,23,27)(H2,25,26,28)
SMILES Cc1cncc(n1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
Nombre IUPAC N-[2-[4-(ciclohexilcarbamoilsulfamoil)fenil]etil]-6-metilpirazina-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 445.54
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.1784 g/mol