Learn More
Meto-p-toluenosulfonato de 1-ciclohexil-3-(2-morfolinoetil)carbodiimida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10122570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10122570 5 g Frasco de vidrio 5 g
10657062 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10122570 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111360050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2491-17-0 | C21H33N3O4S | 423.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2491-17-0
Fórmula molecular C21H33N3O4S
Peso molecular (g/mol) 423.57
Número MDL MFCD00011979
Clave InChI GBCAVSYHPPARHX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cme-carbodiimide, morpho cdi, 1-cyclohexyl 3-2-morpholinoethyl carbodiimide methotosylate, 4-2-cyclohexylimino methylene amino ethyl-4-methylmorpholin-4-ium 4-methylbenzenesulfonate, cmc, 1-cyclohexyl-3-2-morpholinoethyl carbodiimide metho-p-toluenesulfonate, n-cyclohexyl-n'-2-morpholinoethyl carbodiimide metho-p-toluenesulfonate, cmc n-cyclohexyl-n-2-morpholinoethyl carbodiimide metho-p-toluenesulfonate, chm van, 4-5-cyclohexyl-3,5-diazapenta-3,4-dienyl-4-methylmorpholine, 4-methylbenzene sulfonic acid
PubChem CID 17220
Nombre IUPAC N'-ciclohexil-N-[2-(4-metilmorfolin-4-io-4-il)etil]metanodiimina; 4-metilbencenosulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.C[N+]1(CCN=C=NC2CCCCC2)CCOCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimide metho-p-toluenesulfonate
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 110.0°C to 116.0°C
Color Blanco a amarillo
Análisis elemental 94% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Fieser 01,181; 11,151
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.57
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimide metho-p-toluenesulfonate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.