Learn More
1-Ciclohexil-2-buten-1-ol, tecnología. 90 %
Código de producto. 11305319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305319 5 g 5 g
11315319 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20501.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18736-82-8
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.253
Número MDL MFCD00060819
Clave InChI WZIIBXRIIUAFOT-QHHAFSJGSA-N
Sinónimo 1r,2z-1-cyclohexylbut-2-en-1-ol
PubChem CID 5358342
Nombre IUPAC (E)-1-Ciclohexilbut-2-en-1-ol
SMILES CC=CC(C1CCCCC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexyl-2-buten-1-ol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico