Learn More
Isocianuro de 1-ciclohexil-1-tosilmetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclohexyl-1-tosylmethyl Isocyanide |
| CAS | 1048971-67-0 |
| Fórmula molecular | C15 H19 N O2 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-[(Cyclohexylisocyanomethyl)sulfonyl]-4-methylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19NO2S/c1-12-8-10-14(11-9-12)19(17,18)15(16-2)13-6-4-3-5-7-13/h8-11,13,15H,3-7H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C([N+]#[C-])C2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-[ciclohexil(isociano)metil]sulfonil-4-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 277.382 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.114 |