Learn More
Isocianuro de 1-ciclohexil-1-tosilmetilo, TRC
Código de producto. 30364404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Código de producto. Cantidad
30364404 500 mg
1 options
Código de producto. 30364404 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC986260500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexyl-1-tosylmethyl Isocyanide
CAS 1048971-67-0
Fórmula molecular C15 H19 N O2 S
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-[(Cyclohexylisocyanomethyl)sulfonyl]-4-methylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19NO2S/c1-12-8-10-14(11-9-12)19(17,18)15(16-2)13-6-4-3-5-7-13/h8-11,13,15H,3-7H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C([N+]#[C-])C2CCCCC2
Nombre IUPAC 1-[ciclohexil(isociano)metil]sulfonil-4-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 277.382
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.114
Título del producto
Seleccione un problema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.