Learn More
Alfa Aesar™ 1-Ciclohexil-1-propanol, 97 %
Código de producto. 11474497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474497 25 g 25 g
11464497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474497 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B20497.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 17264-02-7
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.24
Número MDL MFCD00001476
Clave InChI JVTXOMXEPFDMHB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-cyclohexyl-1-propanol, 1-cyclohexylpropanol, ethylcyclohexylcarbinol, cyclohexanemethanol, .alpha.-ethyl, alpha-ethylcyclohexane-1-methanol, cyclohexanemethanol, alpha-ethyl, acmc-1bowk, 3-cyclohexyl-propanol, 1-cyclohexylpropanol-1, alpha-ethylcyclohexanemethanol, +/-
PubChem CID 86535
Nombre IUPAC 1-cyclohexylpropan-1-ol
SMILES CCC(O)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexyl-1-propanol
Densidad 0.9
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 97%