Learn More
1-Ciclohexil-1-pentanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11469636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469636 5 g 5 g
11479636 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20195.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7338-43-4
Fórmula molecular C11H22O
Peso molecular (g/mol) 170.296
Número MDL MFCD00045483
Clave InChI PKXSPCMDZCKLCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyclohexyl-1-pentanol, cyclohexylpentanol-1, 1-cyclohexyl-pentan-1-ol, acmc-20aj12, n-butyl cyclohexyl carbinol, 1-hydroxypentyl cyclohexane, 1-cyclohexyl pentanol-1, pkxspcmdzcklci-uhfffaoysa, --1-cyclohexyl-1-pentanol
PubChem CID 145270
Nombre IUPAC 1-Ciclohexilpentano-1-ol
SMILES CCCCC(C1CCCCC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexyl-1-pentanol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.3
Porcentaje de pureza 98%