Learn More
1-Ciclohexil-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclohexyl-1-butanol |
| Densidad | 0.902 |
| Punto de ebullición | 103°C to 104°C (4 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 108°C (228°F) |
| Índice de refracción | 1.465 |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.27 |
| Porcentaje de pureza | 98% |