Learn More
1-ciclohexil-1-(4-benciloxiciclohexil)-2-(2-piridinil)etanol-d11 (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Cyclohexyl-d11)-1-(4-benzyloxycyclohexyl)-2-(2-pyridinyl) |
| CAS | 1189891-05-1 |
| Fórmula molecular | C26H24D11NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Cyclohexyl-1-(4-Benzyloxycyclohexyl)-2-(2-Pyridinyl)Ethanol-D11 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H35NO2/c28-26(22-11-5-2-6-12-22,19-24-13-7-8-18-27-24)23-14-16-25(17-15-23)29-20-21-9-3-1-4-10-21/h1,3-4,7-10,13,18,22-23,25,28H,2,5-6,11-12,14-17,19-20H2/i2D2,5D2,6D2,11D2,12D2,22D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(O)(Cc2ccccn2)C3CCC(CC3)OCc4ccccc4)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-(4-fenilmetoxiciclohexil)-2-piridin-2-il-1-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecauteriociclohexil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 404.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.3358 |