Learn More
Ácido 1-ciclohexenilcarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclohexenylcarboxylic acid |
| CAS | 636-82-8 |
| Fórmula molecular | C7H10O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)C1=CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | ácido ciclohexeno-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 126.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0681 |