Learn More
Ácido 1-ciclohexenilcarboxílico, TRC
Código de producto. 30360128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360128 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30360128 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9899601G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexenylcarboxylic acid
CAS 636-82-8
Fórmula molecular C7H10O2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)C1=CCCCC1
Nombre IUPAC ácido ciclohexeno-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 126.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0681