Learn More
1-Ciclohexenil fenil cetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclohexenyl phenyl ketone |
| CAS | 17040-65-2 |
| Fórmula molecular | C13H14O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Cyclohexen-1-ylphenylmethanone, 1-Benzoylcyclohex-1-ene, 1-Benzoylcyclohexene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-9H,2,5-6,10H2 |
| SMILES | O=C(C1=CCCCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ciclohexen-1-il(fenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 186.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.1045 |