Learn More
Ácido 1-ciclohexeno-1-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439622 25 g 25 g
11419622 1 g 1 g
11429622 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11439622 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10741.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 636-82-8 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid is an intermediate in benzoic acid anaerobic decomposition by methanogenic consortium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-ciclohexeno-1-carboxílico es un intermedio en la descomposición anaeróbica del ácido benzoico por consorcio metanogénico.
Solubilidad
Soluble en agua (0,7 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 636-82-8
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.155
Número MDL MFCD00001545
Clave InChI NMEZJSDUZQOPFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, 1-cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-1-enecarboxylic acid, cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, 1-cyclohexenecarboxylicacid, cyclohexenyl carboxylic acid, 1-cyclohexene carboxylic acid, acmc-1b731, 3,4,5,6-tetrahydrobenzoic acid
PubChem CID 69470
ChEBI CHEBI:29565
Nombre IUPAC ácido ciclohexeno-1-carboxílico
SMILES C1CCC(=CC1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Punto de fusión 30°C to 34°C
Densidad 1.1
Punto de ebullición 138°C to 140°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.499
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 1905520
Información de solubilidad Soluble in water (0.7g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 97%