Learn More
Ácido 1-ciclohexeno-1-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419622 1 g 1 g
11429622 5 g 5 g
11439622 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419622 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10741.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 636-82-8 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid is an intermediate in benzoic acid anaerobic decomposition by methanogenic consortium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-ciclohexeno-1-carboxílico es un intermedio en la descomposición anaeróbica del ácido benzoico por consorcio metanogénico.
Solubilidad
Soluble en agua (0,7 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 636-82-8
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.155
Número MDL MFCD00001545
Clave InChI NMEZJSDUZQOPFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, 1-cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-1-enecarboxylic acid, cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, 1-cyclohexenecarboxylicacid, cyclohexenyl carboxylic acid, 1-cyclohexene carboxylic acid, acmc-1b731, 3,4,5,6-tetrahydrobenzoic acid
PubChem CID 69470
ChEBI CHEBI:29565
Nombre IUPAC ácido ciclohexeno-1-carboxílico
SMILES C1CCC(=CC1)C(=O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Punto de fusión 30°C to 34°C
Densidad 1.1
Punto de ebullición 138°C to 140°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.499
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 1905520
Información de solubilidad Soluble in water (0.7g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.