Learn More
Ácido 1-ciclohexeno-1-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10217460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase Unit Size
10217460 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10217460 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 291750025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Nombre de nota 96%
CAS 636-82-8
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35.0°C to 39.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 137.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H10O2
Índice de refracción 1.5
Número MDL MFCD00001545
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, 1-cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-1-enecarboxylic acid, cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, 1-cyclohexenecarboxylicacid, cyclohexenyl carboxylic acid, 1-cyclohexene carboxylic acid, acmc-1b731, 3,4,5,6-tetrahydrobenzoic acid
Clave InChI NMEZJSDUZQOPFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(=CC1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido ciclohexeno-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 126.16
PubChem CID 69470
ChEBI CHEBI:29565
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Masa cristalina o líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.