Learn More
1-Ciclohexeno-1-ácido acético, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353587 25 g 25 g
11333587 1 g 1 g
11343587 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 019462.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18294-87-6 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
1-Cyclohexene-1-acetic acid used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18294-87-6
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.182
Número MDL MFCD00015482
Clave InChI KDFBPHXESBPHTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyclohexenylacetic acid, 1-cyclohexene-1-acetic acid, 2-cyclohex-1-en-1-yl acetic acid, cyclohex-1-enylacetic acid, 1-cyclohexene-1-aceticacid, 2-cyclohexen-1-yl acetic acid, 2-cyclohex-1-enylacetic acid, cyclohex-1-en-1-ylacetic acid, 1-cyclohexenylacetate, cyclohexenylacetic acid
PubChem CID 86699
Nombre IUPAC ácido 2-(ciclohexen-1-il)acético
SMILES C1CCC(=CC1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexene-1-acetic acid
Punto de fusión 33°C
Densidad 1.04 g/mL
Punto de ebullición 140°C to 142°C (25 mmHg)
Índice de refracción 1.4775
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18
Forma física Líquido/sólido de baja fusión