Learn More
Anhídrido 1-ciclohexeno-1,2-dicarboxílico,97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493478 100 g 100 g
15483478 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56929.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2426-02-0 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
It is used in the synthesis of novel glycyrrhetinic acid derivatives on il-1β-induced prostaglandin e2production in normal human dermal fibroblasts and also in the total synthesis of 6,7—Dihydroligustilide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de nuevos derivados del ácido glicirretínico en la producción e2 de prostaglandinas il-1β-inducidas en fibroblastos dérmicos humanos normales, así como en la síntesis total de 6,7-dihidroligustilido.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2426-02-0
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00005917
Clave InChI HMMBJOWWRLZEMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5,6-tetrahydrophthalic anhydride, 4,5,6,7-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, 1-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrahydro, unii-01d3m89a2w, cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3,4,5,6-tetrahydrophthalic acid anhydride, 1,3,4,5,6,7-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione, 1, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione
PubChem CID 12475
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrahidro-2-benzofurano-1,3-diona
SMILES O=C1OC(=O)C2=C1CCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
Punto de fusión 69°C to 73°C
Cantidad 100 g
Número UN UN2698
Beilstein 136335
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥97%