Learn More
1-Cianotetralina, TRC
Código de producto. 30136125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136125 50 g 50 g
30134343 100 g 100 g
30005208 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136125 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98778050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56536-96-0
Fórmula molecular C11H11N
Peso molecular (g/mol) 157.21
Sinónimo α-Cyanotetraline, (1RS)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile, Tetryzoline Hydrochloride Imp. A (EP), alpha-Cyanotetraline, 1-Naphthalenecarbonitrile, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1-Naphthonitrile, 1,2,3,4-tetrahydro- (6CI,7CI), 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarbonitrile, 1-Cyano-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-Cyanotetralin
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carbonitrilo
SMILES N#CC1CCCc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile (alpha-Cyanotetraline)
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11N/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-2,4,7,10H,3,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0891