Learn More
1-Cianonaftaleno, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10505491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10505491 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 10505491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110800025
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyanonaphthalene
CAS 86-53-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36°C to 38°C
Color De morado rojizo a rojo amarillento
Punto de ebullición 299°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H7N
Fórmula lineal C10H7CN
Número MDL MFCD00003866
Cantidad 2.5 g
Beilstein 09, 649
Sinónimo 1-naphthonitrile, 1-cyanonaphthalene, 1-naphthalenecarbonitrile, naphthalenecarbonitrile, 1-naphthylnitrile, alpha-naphthonitrile, 1-naphthalenenitrile, alpha-naphthylnitrile, alpha-cyanonaphthalene, unii-2as1lz61hd
Clave InChI YJMNOKOLADGBKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C#N
Nombre IUPAC naftaleno-1-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 153.18
PubChem CID 6846
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión