Learn More
1-Cianometilpiperidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11499703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499703 25 g 25 g
11479703 1 g 1 g
11489703 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499703 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12464.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3010-03-5
Número MDL MFCD00023733
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyanomethylpiperidine
Punto de fusión ∼25°C
Densidad 0.96
Punto de ebullición 210°C
Fórmula molecular C7H12N2
Índice de refracción 1.466
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Sinónimo piperidinoacetonitrile, piperidin-1-ylacetonitrile, n-cyanomethylpiperidine, 1-piperidineacetonitrile, piperidoacetonitrile, piperidine-1-acetonitrile, 2-piperidin-1-yl acetonitrile, 1-cyanomethylpiperidine, n-piperidinoacetonitrile, acetonitrile, piperidino
Clave InChI CLVBVRODHJFTGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)CC#N
Nombre IUPAC 2-piperidina-1-ilacetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 124.19
PubChem CID 18164
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.19
Porcentaje de pureza 98%