Learn More
1-Cianometilpiperidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479703 1 g 1 g
11489703 5 g 5 g
11499703 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479703 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12464.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3010-03-5
Número MDL MFCD00023733
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyanomethylpiperidine
Punto de fusión ∼25°C
Densidad 0.96
Punto de ebullición 210°C
Fórmula molecular C12H9BrClNO3
Índice de refracción 1.466
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Sinónimo 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl acetate, 5-bromo-4-chloroindoxyl 1,3-diacetate, 5-bromo-4-chloroindoxyl-1,3-diacetate, 3-acetoxy-1-acetyl-5-bromo-4-chloroindole, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-ylacetate, 1h-indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-, acetate ester, acmc-1ag9t, 5-bromo-4-chloroindolyl 1,3-diacetate, 5-bromo-4-chloro-indoxyl-1,3-diacetate, cas
Clave InChI DSHQTSIXXYZXGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)N1C=C(C2=C1C=CC(=C2Cl)Br)OC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de (1-acetil-5-bromo-4-cloroindol-3-il)
Peso molecular (g/mol) 330.56
PubChem CID 76416
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.19
Porcentaje de pureza 98%