Learn More
(1-(Cianometil)ciclopropilo)metanometilo, TRC
Código de producto. 30180061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180061 1 g 1 g
30179997 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180061 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9896951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152922-86-6
Fórmula molecular C7H11NO3S
Peso molecular (g/mol) 189.23
Sinónimo 1-[[(Methylsulfonyl)oxy]methyl]cyclopropaneacetonitrile
Nombre IUPAC [1-(cianometil)ciclopropilo]metanometanometilo
SMILES CS(=O)(=O)OCC1(CC#N)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-(Cyanomethyl)cyclopropyl)methyl Methanesulfonate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO3S/c1-12(9,10)11-6-7(2-3-7)4-5-8/h2-4,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.046